Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912181-1G OR912181-25G OR912181-5G
APOSOR912181-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR912181-1G APOSOR912181-25G APOSOR912181-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410819
Numéro CAS: 21622-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité