5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-benzimidazolinone
OR912262-500G
APOSOR912262-500GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR912262-500G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053555
Numéro CAS: 95-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité