1-(4-Nitrophényl)imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR912274-5G
APOSOR912274-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR912274-5G
1-(4-Nitrophényl)imidazole 95%
1-(4-Nitrophényl)imidazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060491
Numéro CAS: 2301-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité