L-Leucic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (S)-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
OR912286-100G
APOSOR912286-100GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR912286-100G
L-Leucic acid 96%
L-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064214
Numéro CAS: 13748-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité