N-Acetyl-D-leucine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912302-100G OR912302-500G
APOSOR912302-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR912302-100G APOSOR912302-500G
N-Acetyl-D-leucine 98%
N-Acetyl-D-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066069
Numéro CAS: 19764-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité