1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912312-1G OR912312-5G
APOSOR912312-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR912312-1G APOSOR912312-5G
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 95%
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile
Formule: C₅H₅N₃
MW: 107,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070306
Numéro CAS: 18502-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité