3,5-Diméthylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR912342-100GEA 454 EUR InStock
APOSOR912342-100G APOSOR912342-25G APOSOR912342-5G
3,5-Diméthylbenzaldéhyde 98%
3,5-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082777
Numéro CAS: 5779-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité