6-Méthoxysalicylaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
OR912396-5G
APOSOR912396-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR912396-5G
6-Méthoxysalicylaldéhyde 95%
6-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151830
Numéro CAS: 700-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité