2-Hydrazinoéthanol 92%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: β-Hydroxyethylhydrazine
OR9124-100G OR9124-10G OR9124-500G OR9124-250G
APOSOR9124-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR9124-100G APOSOR9124-10G APOSOR9124-500G APOSOR9124-250G
2-Hydrazinoéthanol 92%
2-Hydrazinoéthanol
Formule: C₂H₈N₂O
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.123 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007623
Numéro CAS: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité