Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Tetrahydrofuroic Acid Methyl Ester, Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid Methyl Ester
OR912406-100G OR912406-500G
APOSOR912406-100GEA 180 EUR InStock
APOSOR912406-100G APOSOR912406-500G
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154541
Numéro CAS: 37443-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité