3-Quinoléinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxyquinoline
OR912414-25G
APOSOR912414-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR912414-25G
3-Quinoléinol 97%
3-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169018
Numéro CAS: 580-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité