N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol, Z-D-Phenylalaninol, Cbz-D-Phenylalaninol
OR912423-25G
APOSOR912423-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR912423-25G
N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191193
Numéro CAS: 58917-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité