4-Ethylphenetole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-4-ethylbenzene
OR912425-1G OR912425-25G OR912425-5G
APOSOR912425-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR912425-1G APOSOR912425-25G APOSOR912425-5G
4-Ethylphenetole 95%
4-Ethylphenetole
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191432
Numéro CAS: 1585-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité