5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydroquinaldine
OR912429-10G OR912429-1G OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA 429 EUR InStock
APOSOR912429-10G APOSOR912429-1G APOSOR912429-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191581
Numéro CAS: 2617-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité