(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912456-100G OR912456-25G
APOSOR912456-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR912456-100G APOSOR912456-25G
(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde 98%
(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003256
Numéro CAS: 623-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité