4-Chloroquinazoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912468-25G
APOSOR912468-25GEA 243 EUR InStock
APOSOR912468-25G
4-Chloroquinazoline 98%
4-Chloroquinazoline
Formule: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228682
Numéro CAS: 5190-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité