(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-D-phenylalanine, H-4-Cyano-D-Phe-OH, H-D-Phe(4-CN)-OH
OR912500-5G
APOSOR912500-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR912500-5G
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270364
Numéro CAS: 263396-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité