Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylate, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxypicolinic acid methyll ester, Methyl 3-hydroxypicolinate, 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 3-Hydroxypicolinate
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,1354 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661311
Numéro CAS: 62733-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité