(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzylamine
OR912588-25G OR912588-5G
APOSOR912588-25GEA 224 EUR InStock
APOSOR912588-25G APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837593
Numéro CAS: 63-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité