4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912606-25G
APOSOR912606-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR912606-25G
4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955844
Numéro CAS: 5270-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité