3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-4-yl)propan-1-ol
OR912733-5G
APOSOR912733-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178380
Numéro CAS: 7037-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité