Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cbz-3-hydroxymethylpyrrolidine, Benzyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR912742-5G
APOSOR912742-5GEA 128 EUR InStock
APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179041
Numéro CAS: 315718-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité