4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912842-1G OR912842-250MG OR912842-5G
APOSOR912842-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR912842-1G APOSOR912842-250MG APOSOR912842-5G
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265397
Numéro CAS: 52421-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité