2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR912868-250MGEA 161 EUR InStock
APOSOR912868-250MG APOSOR912868-1G
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426025
Numéro CAS: 63604-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité