4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile
OR912900-25G OR912900-5G
APOSOR912900-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR912900-25G APOSOR912900-5G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,2438 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703444
Numéro CAS: 50670-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité