5-Chloropyrimidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912930-10G OR912930-1G OR912930-5G
APOSOR912930-10GEA 510 EUR InStock
APOSOR912930-10G APOSOR912930-1G APOSOR912930-5G
5-Chloropyrimidine 96%
5-Chloropyrimidine
Formule: C4H3ClN2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840717
Numéro CAS: 17180-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité