(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
OR913029-1G OR913029-5G
APOSOR913029-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR913029-1G APOSOR913029-5G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂
MW: 154,2500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117879
Numéro CAS: 60419-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité