N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913033-1G OR913033-5G
APOSOR913033-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR913033-1G APOSOR913033-5G
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04625435
Numéro CAS: 58255-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité