3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913126-1G OR913126-5G
APOSOR913126-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR913126-1G APOSOR913126-5G
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formule: C11H8N2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864833
Numéro CAS: 640769-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité