5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913219-1G
APOSOR913219-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR913219-1G
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C11H11NO2
MW: 189,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364715
Numéro CAS: 169789-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité