4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913227-1G OR913227-5G
APOSOR913227-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR913227-1G APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Formule: C₉H₇NOS
MW: 177,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368615
Numéro CAS: 81015-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité