Gabexate mesylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic acid ethyl ester Mesylate, Ethyl 4-((6-guanidinohexanoyl)oxy)benzoate methanesulphonate, Gabexate Methanesulphonate
OR913282-1G OR913282-5G
APOSOR913282-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR913282-1G APOSOR913282-5G
Gabexate mesylate 98%
Gabexate mesylate
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
MW: 417,5 g/mol
Point de fusion: 91 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210299
Numéro CAS: 56974-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité