3-Éthylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913389-1G OR913389-5G
APOSOR913389-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR913389-1G APOSOR913389-5G
3-Éthylbenzaldéhyde 95%
3-Éthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263482
Numéro CAS: 34246-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité