trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
OR913416-10G OR913416-25G OR913416-5G
APOSOR913416-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR913416-10G APOSOR913416-25G APOSOR913416-5G
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671528
Numéro CAS: 87583-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité