2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913588-1G OR913588-5G
APOSOR913588-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR913588-1G APOSOR913588-5G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024537
Numéro CAS: 14804-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité