(R)-(+)-Methylsuccinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(+)-Pyrotartaric Acid
OR913598-1G
APOSOR913598-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR913598-1G
(R)-(+)-Methylsuccinic acid 95%
(R)-(+)-Methylsuccinic acid
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209602
Numéro CAS: 3641-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité