(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
OR913779-5G
APOSOR913779-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR913779-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077831
Numéro CAS: 15914-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité