(S)-(-)-Acide bromosuccinique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-Bromo-1,4-butanedioic acid, (S)-2-Bromosuccinic acid
OR913781-1G OR913781-5G
APOSOR913781-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR913781-1G APOSOR913781-5G
(S)-(-)-Acide bromosuccinique 95%
(S)-(-)-Acide bromosuccinique
Formule: HOOCBrCHCH₂COOH
MW: 196,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153931
Numéro CAS: 20859-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité