4'-Acetoxyacetanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914021-25G OR914021-5G
APOSOR914021-25GEA 239 EUR InStock
APOSOR914021-25G APOSOR914021-5G
4'-Acetoxyacetanilide 98%
4'-Acetoxyacetanilide
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059205
Numéro CAS: 2623-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité