(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114347
Numéro CAS: 130312-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité