1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914164-10G OR914164-1G OR914164-5G
APOSOR914164-10GEA 676 EUR InStock
APOSOR914164-10G APOSOR914164-1G APOSOR914164-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1743-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité