1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914185-10G OR914185-1G OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA 281 EUR InStock
APOSOR914185-10G APOSOR914185-1G APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664199
Numéro CAS: 15298-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité