2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914202-5G
APOSOR914202-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR914202-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669550
Numéro CAS: 90221-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité