8-Amino-2-methylquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylquinolin-8-amine, 8-Aminoquinaldine
OR914209-100G OR914209-25G
APOSOR914209-100GEA 427 EUR InStock
APOSOR914209-100G APOSOR914209-25G
8-Amino-2-methylquinoline 98%
8-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,1998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023998
Numéro CAS: 18978-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité