L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914215-1G OR914215-5G
APOSOR914215-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR914215-1G APOSOR914215-5G
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834807
Numéro CAS: 13627-49-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité