2-Ethylthiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914220-1G OR914220-25G OR914220-5G
APOSOR914220-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR914220-1G APOSOR914220-25G APOSOR914220-5G
2-Ethylthiazole 97%
2-Ethylthiazole
Formule: C₅H₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085193
Numéro CAS: 15679-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité