3-Bromo-4-nitrobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR914253-10G OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA 678 EUR InStock
APOSOR914253-10G APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Bromo-4-nitrobenzaldéhyde 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00968939
Numéro CAS: 101682-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité