5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid
OR9143-1G OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR9143-1G APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Point de fusion: 182…183.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275475
Numéro CAS: 18735-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité