Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR914325-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR914325-1G APOSOR914325-5G
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,21 g/mol
Point de fusion: 130…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317710
Numéro CAS: 82278-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité