4-Pentylcyclohexanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914341-100G OR914341-25G OR914341-5G
APOSOR914341-100GEA 502 EUR InStock
APOSOR914341-100G APOSOR914341-25G APOSOR914341-5G
4-Pentylcyclohexanone 98%
4-Pentylcyclohexanone
Formule: C₁₁H₂₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059581
Numéro CAS: 61203-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité